855987
D-Valine
≥98%, for peptide synthesis
Sinônimo(s):
(R)-α-Aminoisovaleric acid, D-2-Amino-3-methylbutanoic acid
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
D-Valine, ≥98%
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
Formulário
powder
atividade óptica
[α]23/D −32.0 to −24.0°, c = 8 in 6 M HCl
pureza óptica
ee: 99% (GLC)
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
>295 °C (subl.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m1/s1
chave InChI
KZSNJWFQEVHDMF-SCSAIBSYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?