V1255
D-Valine
BioReagent, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
(R)-α-Aminoisovaleric acid, D-2-Amino-3-methylbutanoic acid
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
forma
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
pf
>295 °C (subl.) (lit.)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m1/s1
chave InChI
KZSNJWFQEVHDMF-SCSAIBSYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Dulbecco′s modified Eagle′s medium (DMEM)/Nutrient Mixture F-12 Ham (F-12) for mice renal proximal tubule cell (RPTC) culture
- endothelial cell growth medium MV2 for rat lung microvascular endothelial cell (RLMEC) culture
- DMEM/F-12 for mouse tracheal epithelial cell (MTEC) culture
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3