E3257
Ethylene glycol-bis(succinic acid N-hydroxysuccinimide ester)
powder
Sinônimo(s):
Di(N-succinimidyl) ethylene glycol disuccinate, EGS, Ethylene glycol bis(succinimidyl succinate), Ethylene glycol disuccinate di(N-succinimidyl) ester
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
cor
white to off-white
solubilidade
acetic acid: water (1:1): ≤50 mg/mL
DMF: soluble
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O)OCCOC(=O)CCC(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C18H20N2O12/c21-11-1-2-12(22)19(11)31-17(27)7-5-15(25)29-9-10-30-16(26)6-8-18(28)32-20-13(23)3-4-14(20)24/h1-10H2
chave InChI
QLHLYJHNOCILIT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?