Documentos Principais
15961
Sigma-Aldrich
O,O′-Bis[2-(N-Succinimidyl-succinylamino)ethyl]polyethylene glycol
average MN 3,000, cross-linking reagent amine reactive, NHS ester
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol, α,ω-Bis-NHS-PEG, Di(N-succinimidyl) PEG-diacid, PEG-bis(N-succinimidyl succinate)
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Nome do produto
O,O′-Bis[2-(N-Succinimidyl-succinylamino)ethyl]polyethylene glycol, 3,000
Nível de qualidade
Formulário
powder
peso molecular
average Mn 3,000
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Ω-final
NHS ester
α-final
NHS ester
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: homobifunctional
temperatura de armazenamento
−20°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
The use of hydrogel-based biomaterials for the delivery and recruitment of cells to promote tissue regeneration in the body is of growing interest. This article discussed the application of hydrogels in cell delivery and tissue regeneration.