Key Documents
JKA4077
Sigma-Aldrich
Vinylsulfone-PEG-Vinylsulfone
average MN 5,000, cross-linking reagent thiol reactive
Sinônimo(s):
Vinylsulfone-PEG-Vinylsulfone, VS-PEG-VS
About This Item
Fórmula linear:
CH2CHSOOCH2CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2SOOCHCH2
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
product name
Vinylsulfone-PEG5K-Vinylsulfone, average Mn 5,000
forma
solid
peso molecular
average Mn 5,000
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: homobifunctional
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Vinylsulfone PEG Vinylsulfone. Sulfhydryl reactive PEG crosslinker.
Aplicação
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informações legais
Product of JenKem Technology
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)