Documentos Principais
JKA7025
Sigma-Aldrich
4arm-PEG20K
average MN 20,000, Vinylsulfone, thiol reactive
Sinônimo(s):
4arm-PEG-Vinylsulfone, 4arm-PEG-VS, Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula linear:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2SO2CHCH2)4
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Nome do produto
4arm-PEG20K-Vinylsulfone, average Mn 20,000
Formulário
solid
peso molecular
average Mn 20,000
adequação da reação
reactivity: thiol reactive
arquitetura do polímero
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
Descrição geral
4arm PEG Vinylsulfone. Hydrogel PEG. VS binds free thiol groups in aqueous buffer between pH 6.5~8.5 at room temperature.
Aplicação
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informações legais
Product of JenKem Technology
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Kyburz, K.A., et al.
Acta Biomaterialia, 9(5) (2013)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
JKA7025-1G4061833867211