SCP0191
MMP 2 / MMP 9 Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C44H61N13O13S1
Peso molecular:
1012.10
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
Produtos recomendados
Nome do produto
MMP 2 / MMP 9 Substrate,
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
lyophilized
composição
Peptide Content, ≥78%
condição de armazenamento
protect from light
temperatura de armazenamento
−20°C
Amino Acid Sequence
DNP-Pro-Leu-Gly-Met-Trp-Ser-Arg
Aplicação
Matrix metalloproteinases (MMP) are a family of zinc-dependent endopeptidases that degrade matrix proteins. MMPs include collagenases, gelatinases, matrilysins, enamelysins, metalloelastases, stromelysins and other structural protein and receptor lysins. The activity of these enzymes is selectively inhibited or measured by appropriately labeled peptides. DNP-Pro-Leu-Gly-Met-Trp-Ser-Arg (DNP-PLGMWSR), Dnp-Pro-Leu-Gly-Leu-Trp-Ala-D-Arg-NH2 (DNP-PLGLWA-D-R-NH2), Dnp-Pro-Gln-Gly-Ile-Ala-Gly-Gln-D-Arg-OH (DNP-PQGIAGQ-D-R-OH) and MOCAc [(7-methoxy coumarin-4-yl) acetyl]-RPKPYANvaWMK(Dnp[2,4-dinitrophenyl])-NH(2) are substrates for matrix metalloproteinase 2 and matrix metalloproteinase 9.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)