Documentos Principais
SCP0189
Sigma-Aldrich
MMP 13 Substrate, fluorogenic
≥95% (HPLC), lyophilized
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C51H65N13O15
Peso molecular:
1100.14
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
Nome do produto
MMP 13 Substrate, fluorogenic,
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
lyophilized
composição
Peptide Content, ≥80%
condição de armazenamento
protect from light
temperatura de armazenamento
−20°C
Amino Acid Sequence
MCA-Pro-Cha-Gly--Nva-His-Ala-DNP-DPA-NH2
Aplicação
Matrix metalloproteinases (MMP) are a family of zinc-dependent endopeptidases that degrade matrix proteins. MMPs include collagenases, gelatinases, matrilysins, enamelysins, metalloelastases, stromelysins and other structural protein and receptor lysins. The activity of these enzymes is selectively inhibited or measured by appropriately labeled peptides. MCA-Pro-Cha-Gly-Nva-His-Ala-DNP-DPA-NH2 is used as a fluorogenic substrate for matrix metalloprotein-13 (collagenase-3, MMP-13).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)