Key Documents
03-32-5032
Sigma-Aldrich
MMP-2/MMP-7 Substrate, Fluorogenic
Extremely sensitive fluorogenic substrate for matrix metalloproteinases (MMPs).
Sinônimo(s):
MMP-2/MMP-7 Substrate, Fluorogenic
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C49H68N14O15
Peso molecular:
1093.15
Código UNSPSC:
12352200
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
cor
yellow
solubilidade
20% acetic acid: 1 mg/mL
fluorescência
λex ~325 nm
λem ~393 nm
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Extremely sensitive fluorogenic substrate for matrix metalloproteinases (MMPs). Suitable for assessment of total activity in crude preparations by continuous assays (kcat/Km = 1.7 x 105 M-1sec-1 for MMP-7 and 6.3 x 105 M-1sec-1 for MMP-2).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
Fluorogenic substrate for matrix metalloproteinases (MMPs)
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
kcat/Km = 1.7 x 105 M-1sec-1 for MMP-7 and 6.3 x 105 M⁻¹ sec⁻¹ for MMP-2
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequência
MCA-Pro-Leu-Gly-Leu-Dpa-Ala-Arg-NH₂ ·TFA [Dpa = N-3-(2,4-dinitrophenyl)-L-2,3-diaminopropionyl]
forma física
Supplied as a trifluoroacetate salt.
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Outras notas
Knight, C.G., et al. 1992. FEBS Lett. 296, 263.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3