CLS4680
Corning® 96 Well Half-Area Microplate
High Content Imaging Film bottom, sterile, lid
Sinônimo(s):
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear bottom
cyclic olefin copolymer (COC) (COC)
flat wells
esterilidade
sterile
Características
lid
skirt
High Content Imaging Film bottom
embalagem
case of 16 ea
pack of 4 ea
fabricante/nome comercial
Corning 4680
tamanho
96 wells
poço P
10.7 mm
volume do poço
200 μL
poços
96 wells , half area
adequação
suitable for (cell cuture)
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Microplates made of cyclic olefin copolymer (COC) material are chemical resistant (including DMSO) and have high mechanical stability
- Microplates with ultra-clear film of 127 μm thickness and inter- and intra-well film bottom flatness within 50 μm and 10 μm, respectively, optimized for high content applications
- Low auto-fluorescence and birefringence
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
A frequently asked questions guide for users of the Corning® high content screening microplates.