Documentos Principais
CLS3693
Corning® 96 Well Half-Area Microplate
flat bottom, white polystyrene, bag of 25 inner package, non-sterile, lid: no
Sinônimo(s):
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.15
Materiais
flat bottom
round white wells
white bottom
white polystyrene
descrição
non-treated
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
skirt
embalagem
bag of 25 inner package
fabricante/nome comercial
Corning 3693
volume máximo
190 μL
tamanho
96 wells
poço P
10.7 mm
volume de trabalho
125 μL
cor
white
adequação
suitable for (cell cuture)
tipo de ligação
non-treated surface
Descrição geral
Unique half area plates can help save on rare and expensive reagents by reducing the amount of reagent needed per well, while still being readable by most standard plate readers.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)