Documentos Principais
SHCLNG
Sigma-Aldrich
shRNA MISSION®
Bacterial Stock
About This Item
Código UNSPSC:
41106609
Nível de qualidade
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Descrição geral
A nossa oferta abrangente de produtos de shRNA consiste em mais de 150.000 construtos de shRNA pré-clonados direcionados a mais de 15.000 genes humanos e 15.000 genes de camundongo. A biblioteca está disponível em: conjuntos de famílias de genes: coleções de genes relacionadas a classes funcionais específicas, como quinases e canais iônicos; conjuntos de alvos gênicos, conjuntos de clones de shRNA direcionados ao seu gene favorito; e clones de shRNA individuais. As nossas plataformas de produção de shRNA e lentivírus se valem de laboratórios específicos, com recursos de robótica de última geração, sistemas de manuseio de líquidos e gestão de informações laboratoriais (LIMS) para fornecer qualidade e assistência superiores para as suas necessidades de pesquisa com RNAi.
Estoques de glicerol bacteriano de shRNA MISSION® TRC oferecem um recurso renovável para plasmídeos de shRNA. Esses plasmídeos podem, então, ser transferidos diretamente ou embalados em partículas de lentivírus.
Aplicação
O shRNA MISSION® foi usado para gerar modulador de autofagia regulado por dano (DRAM) e linhagens celulares com p73 silenciado. Ele também foi usado na produção de lentivírus e silenciamento de genes e para investigar a contribuição de PAX8 (caixa pareada 8) na progressão de câncer ovariano.
Outras notas
Para visualizar protocolos e dados de aplicação acesse o site sigma.com/shrna.
Informações legais
O uso deste produto está sujeito a um ou mais acordos de licença.
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
A role for PAX8 in the tumorigenic phenotype of ovarian cancer cells
Di P, et al.
BMC Cancer, 14(1), 292-292 (2014)
Inhibition of damage-regulated autophagy modulator-1 (DRAM-1) impairs neutrophil differentiation of NB4 APL cells
Humbert M, et al.
Leukemia Research, 36(12), 1552-1556 (2012)
Nicola Currey et al.
Cellular and molecular gastroenterology and hepatology, 7(4), 819-839 (2019-03-05)
The early events by which inflammation promotes cancer are still not fully defined. The MCC gene is silenced by promoter methylation in colitis-associated and sporadic colon tumors, but its functional significance in precancerous lesions or polyps is not known. Here
Dan J Bare et al.
PloS one, 15(5), e0227522-e0227522 (2020-05-07)
Expression of the voltage gated proton channel (Hv1) as identified by immunocytochemistry has been reported previously in breast cancer tissue. Increased expression of HV1 was correlated with poor prognosis and decreased overall and disease-free survival but the mechanism of its
Evidence of an oncogenic role of aberrant TOX activation in cutaneous T-cell lymphoma
Huang Y, et al.
Blood, 125(9), 1435-1443 (2015)
Artigos
MISSION shRNA reduce the expression of specific target genes by targeting the specific mRNA therefore reducing the corresponding protein expression.