SHC016
MISSION® pLKO.1-puro Non-Target shRNA Control Plasmid DNA
Targets no known genes from any species
Sinônimo(s):
MISSION® Control Vectors, negative control, negative shRNA control, non-target control, non-target shRNA, non-target shRNA control, shRNA control
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
concentração
500 ng/μL in TE buffer; DNA (10μg of plasmid DNA)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
- in tumor cells for multicolour imaging
- in human adult low calcium temperature keratinocytes
- in mouse embryonic fibroblasts, to study the biological functions of IP6K1 (inositol hexakisphosphate kinase)
- to study the function of Zac1 (zinc finger protein regulating apoptosis and cell cycle arrest) expression in astroglial differentiation
Informações legais
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)