Documentos Principais
SHCLND
Sigma-Aldrich
shRNA MISSION®
Purified DNA
About This Item
Código UNSPSC:
41106609
Nível de qualidade
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
A nossa oferta abrangente de produtos de shRNA consiste em mais de 150.000 construtos de shRNA pré-clonados direcionados a mais de 15.000 genes humanos e 15.000 genes de camundongo. A biblioteca está disponível em: conjuntos de famílias de genes: coleções de genes relacionadas a classes funcionais específicas, como quinases e canais iônicos; conjuntos de alvos gênicos, conjuntos de clones de shRNA direcionados ao seu gene favorito; e clones de shRNA individuais. As nossas plataformas de produção de shRNA e lentivírus se valem de laboratórios específicos, com recursos de robótica de última geração, sistemas de manuseio de líquidos e gestão de informações laboratoriais (LIMS) para fornecer qualidade e assistência superiores para as suas necessidades de pesquisa com RNAi.
O formato de DNA plasmidial purificado de shRNA do TRC (The RNAi Consortium) MISSION® elimina a complicação de preparar DNA de cada construto. O DNA pode ser usado diretamente para transfecção transitória ou estável. Adicionalmente, esses plasmídeos podem ser combinados com plasmídeos empacotadores em uma linhagem celular empacotadora para produzir partículas lentivirais. 1 μg de DNA é fornecido para cada construto no conjunto-alvo.
Aplicação
O shRNA MISSION® foi usado:
  • para silenciar o gene da ZO-1 (zonula occludens-1)
  • para silenciar a expressão do LIF (fator inibitório da leucemia) no modelo MCF10 isogênico
  • para silenciar o fator nuclear eritroide 2 símile 1 em células β pancreáticas MIN6
Outras notas
Para visualizar protocolos e dados de aplicação acesse o site sigma.com/shrna.
Informações legais
O uso deste produto está sujeito a um ou mais acordos de licença.
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Epigenetic up-regulation of leukemia inhibitory factor (LIF) gene during the progression to breast cancer
Shin JE, et al.
Molecules and Cells, 31(2), 181-189 (2011)
Stage-specific roles of FGF2 signaling in human neural development
Grabiec M, et al.
Stem Cell Research, 17(2), 330-341 (2016)
Deficiency of long isoforms of Nfe2l1 sensitizes MIN6 pancreatic beta cells to arsenite-induced cytotoxicity
Cui Q, et al.
Toxicology and Applied Pharmacology, 329(2), 67-74 (2017)
Eva Ramos-Fernández et al.
Scientific reports, 11(1), 7395-7395 (2021-04-03)
Wnt signaling plays a key role in neurodevelopment and neuronal maturation. Specifically, Wnt5a stimulates postsynaptic assemblies, increases glutamatergic neurotransmission and, through calcium signaling, generates nitric oxide (NO). Trying to unveil the molecular pathway triggering these postsynaptic effects, we found that
Zhonglun Liu et al.
Oncology letters, 17(4), 3783-3789 (2019-03-19)
Resveratrol is one of the most promising phytoalexins for use as an anti-cancer agent, which is present in the skin of red grapes and berries. Resveratrol has been demonstrated to modulate a number of signalling pathways that are involved in
Artigos
MISSION shRNA reduce the expression of specific target genes by targeting the specific mRNA therefore reducing the corresponding protein expression.