Clones únicos de RNAi
Clones de shRNA MISSION® para silenciamento de genes otimizado
O silenciamento duradouro e estável de genes diferencia os construtos de RNA de interferência pequeno em forma de grampo (shRNA) de outras ferramentas de RNAi e CRISPR e pode oferecer vantagens distintas em relação aos experimentos de nocaute de genes. O departamento de genômica avançada da Sigma-Aldrich®, em colaboração com os cientistas do RNAi Consortium (TRC) do Instituto Broad, geraram a linha mais completa e validada de vetores e clones para seus experimentos com RNAi. Tire proveito de nosso conhecimento técnico mundialmente reconhecido em serviços de fabricação de lentivírus de alto rendimento e purificação de DNA, que podem economizar seu tempo e recursos. As ofertas de personalização flexíveis asseguram que todas as suas necessidades de pesquisa sejam atendidas, com uma abrangência de genes inigualável.
Com mais de 350 anos de liderança técnica, os produtos do departamento de genômica avançada da Sigma-Aldrich® dispõem de conhecimento técnico que vai muito além da bancada: desde a descoberta até o impacto terapêutico.
Silenciamento de genes especializado no qual você pode confiar
Como fornecedor exclusivo das renomadas coleções TRC1.5 e TRC2, nossa oferta abrangente de shRNA MISSION® inclui quase 200.000 construtos de shRNA pré-clonados direcionados a mais de 20.000 genes humanos e de camundongo. Busque facilmente seu gene de interesse, veja dados de validação e compre em apenas alguns cliques. Clones de shRNA estão disponíveis nos formatos de lentivírus, DNA plasmidial e estoques bacterianos.
Cada gene é representado por diversos construtos de vetor direcionados a diferentes regiões da sequência do gene. Todo shRNA é clonado no vetor lentiviral pLKO.1 e sua sequência é verificada para assegurar correspondência com o gene-alvo. O departamento de genômica avançada da Sigma-Aldrich® oferece o portfólio de triagem de shRNA mais confiável e abrangente até mesmo para os alvos e linhagens celulares mais difíceis.
Triagem com RNAi para silenciamento em todo o genoma
Análises genômicas funcionais são uma parte integrante da pesquisa de descoberta, permitindo que cientistas desvendem os mecanismos por trás de sistemas biológicos, vias e doenças. O questionamento eficaz dessas complexas redes de interações moleculares requer que as bibliotecas de shRNA proporcionem silenciamento confiável, eficiente e duradouro. Precisa de mais informações sobre conjuntos de famílias de genes ou bibliotecas? Entre em contato conosco.
VETORES E CONTROLES DE shRNA
Designs de experimentos otimizados começam com os vetores e controles certos. Explore a nossa oferta abrangente de opções de vetores e controles positivos e negativos para TRC1.5 e TRC2, disponíveis em DNA plasmidial ou partículas de transdução lentivirais. Saiba mais sobre os controles de shRNA MISSION®. Saiba mais sobre os vetores MISSION®.
Clonagem personalizada
Independentemente de se você precisa de um vetor com marcação por fluoróforo, promotores alternativos ou títulos virais mais altos, nossa coleção é a solução para as suas necessidades. Nossos pilares são os vetores pLKO.1-puro e TRC2-pLKO.5-puro desenvolvidos pelo TRC. Esses vetores podem ser adaptados para atender às suas necessidades em qualquer experimento.
Você tem um projeto personalizado e gostaria de conversar sobre ele? Entre em contato com um especialista do departamento de genômica avançada da Sigma-Aldrich®.
Garantia de silenciamento pelo shRNA MISSION®
O shRNA da Sigma-Aldrich® conta com a garantia de que, com a compra da quantidade do conjunto de clone lentiviral definida na página do produto de shRNA para o seu gene de interesse (varia, mas geralmente são 5 clones), pelo menos um desses clones lentivirais de um gene deve produzir mais de 70% de silenciamento.
Essa garantia não se aplica a transfecções transitórias com DNA. É necessário que controles e condições adequados estejam de acordo com os dados comprobatórios que mostram silenciamento ineficiente para que a garantia seja aplicável. Dados comprobatórios adequados incluiriam dados de silenciamento baseados em PCR quantitativa, que comparam níveis de mRNA alvo de um shRNA de controle positivo apropriado com um shRNA de controle negativo apropriado, demonstrando um silenciamento do mRNA alvo igual ou superior a 70%. Devido à variabilidade nas meias-vidas de anticorpos e proteínas, não podemos aceitar métodos de detecção baseados em proteína. Caso não haja mais shRNA para esse gene-alvo, ou haja falha de todo o shRNA em silenciar o gene-alvo em 70% ou mais, reembolsaremos o valor da quantidade do conjunto de clone.
Estamos aqui para ajudar
Se você precisa de ajuda para desenvolver seu experimento, deseja um vetor personalizado, título viral alto, requer assistência com resolução de problemas ou simplesmente quer entender melhor como pode aplicar o silenciamento gênico por shRNA em sua pesquisa, o departamento de genômica avançada da Sigma-Aldrich® está aqui para orientá-lo(a). Entre em contato com um especialista do departamento de genômica avançada da Sigma-Aldrich®