Purificação de DNA e RNA
A extração de DNA e RNA é um método básico usado em biologia molecular. A necessidade de ácido nucleico altamente puro e de alta qualidade é importante para uma ampla gama de aplicações clínicas e de pesquisa. A purificação de ácidos nucleicos é uma etapa inicial em muitos fluxos de trabalho genômicos e de biologia molecular.
Em geral, as amostras de DNA e RNA são obtidas a partir de preparados brutos. DNA genômico, DNA de plasmídeo e RNA total podem ser extraídos e purificados de diversas fontes, incluindo células bacterianas e de mamíferos, tecido vegetal, tecido fúngico, tecido, sangue, plasma e soro de mamíferos, vírus, esfregaços bucais e nasais, matrizes de gel, PCRs e outras reações enzimáticas. O isolamento do ácido nucleico dessas amostras muitas vezes envolve a lise de membranas celulares ou homogeneização da amostra, seguida da remoção de proteínas, enzimas, detergentes, sais e lipídios.
As abordagens comuns incluem as seguintes:
|
|
A aplicação final determinará o melhor método para purificação. As aplicações a jusante (downstream) incluem PCR, qPCR, digestão com enzimas de restrição, ligação, clonagem, genotipagem, análise de expressão gênica, sequenciamento de próxima geração (NGS) e northern e southern blotting.
Artigos técnicos relacionados
- Discover the best purification option for your oligo, based on the intended application.
- An overview of methods for quantifying DNA and RNA, how to measure DNA and RNA concentration and yield, and how to assess purity of nucleic acid samples.
- Fit-for-use products offer the quality, consistency & documentation necessary for every step of your IVD development and manufacturing process.
- This page shows possible causes and solutions for problems that may occur during plasmid DNA preparation.
- Impact of Purification Method on Accuracy of DNA Quantitation and Downstream Enzymatic Processes. Evaluation of the purity of genomic DNA by UV spectrophotometry, gel electrophoresis, and downstream qPCR using GenElute™-E DNA purification kits.
- Ver todos (35)
Protocolos relacionados
- Handing and stability techniques to reduce variation and ensure trouble-free experiments.
- Plasmids purified from genomic DNA, proteins, ribosomes, and the bacterial cell wall are used in molecular biology research. Various methods have been developed for plasmid DNA purification.
- GenomePlex® Whole Genome Amplification is the method of extracting DNA from the animal sample. GenomePlex® products have been used to amplify genomic DNA from chicken, porcine, bovine, fish, and shrimp source.
- This study examined the yield and quality of DNA from samples applied to Whatman FTA cards, using five common methods of DNA extraction.
- 0.1 mU RNase, DNase-free degrades 1 μg RNA in 30 min at + 37 °C in a reaction volume of 50 μL PCR grade water. The protein concentration of RNase, DNase-free is 0.5 μg/μL.
- Ver todos (68)