Merck
Agarose
Detalhe da caixa de luz ultravioleta laboratorial durante o preparo de um gel de agarose para eletroforese usado na separação de DNA
A agarose é um polissacarídeo que é isolado e purificado a partir do ágar ou de algas marinhas que contêm ágar. Estruturalmente, a agarose é um polímero natural, composta por unidades de agarobiose alternadas de β-D-galactose e 3,6-anidro-L-galactose. O polímero de agarose linear forma cadeias que criam fibras flexíveis, as quais formam uma rede de canais com diâmetros de 50 nm a 200 nm, dependendo da quantidade de agarose usada. A agarose é atóxica e tem diversas propriedades e especificações que a tornam útil como agente gelificante em muitas aplicações, como eletroforese de ácidos nucleicos, técnicas de imunodifusão, placas de gel ou cobertura para células em culturas de tecidos, meios de cultura celular, cromatografia em gel, cromatografia de afinidade e cromatografia de trocas iônicas. A eletroforese em gel de agarose é uma técnica laboratorial comum em ciências biológicas para separar moléculas biológicas com base em seu tamanho, por exemplo, na separação de moléculas de DNA.
Propriedades principais da agarose
Teor de sulfato: Usado como um indicador de pureza, já que o sulfato é o principal grupo iônico presente.
Força do gel: A força que deve ser aplicada a um gel para quebrá-lo.
Ponto de gel: A temperatura na qual uma solução aquosa de agarose forma um gel à medida que resfria. Soluções de agarose exibem histerese na transição de líquido para gel. Seu ponto de gel não é o mesmo que sua temperatura de fusão.
Eletroendosmose (EEO): O movimento de líquido através do gel varia. Grupos aniônicos em um gel de agarose são afixados à matriz e não conseguem se mover, mas cátions contrários dissociáveis conseguem migrar em direção ao cátodo na matriz, originando a EEO. Uma vez que o movimento eletroforético de biopolímeros geralmente é em direção ao ânodo, a EEO consegue interferir nas separações devido à convecção interna.
Oferecemos uma ampla gama de produtos de agarose com diversas forças de gel, temperaturas de fusão, temperaturas de gelificação e níveis de eletroendosmose (EEO) para se adequar a todas as suas aplicações de pesquisa. Mantemos fontes de agarose confiáveis e continuamos a desenvolver novos recursos de produção de agarose para proporcionar aos nossos clientes um padrão de qualidade e uma consistência impecáveis. Junte-se aos especialistas: somos cientistas que ajudam cientistas.