Merck
CRISPR e edição gênica
CRISPR/Cas9 é uma ferramenta de edição genômica direcionada, descoberta em bactérias, que contém dois componentes: um RNA-guia (gRNA) e uma nuclease Cas9.
O conjunto mais moderno ferramentas e serviços para engenharia genômica
Avanços em engenharia genômica estão permitindo que pesquisadores obtenham inovações extraordinárias, desde a cura de doenças genéticas até o desenvolvimento de lavouras resistentes a doenças. O departamento de genômica avançada da Sigma-Aldrich® oferece apoio total em todas as etapas da pesquisa de edição gênica baseada em CRISPR, em qualquer escala. Direcione a ação para um único gene usando nucleases dedo de zinco ou analise um genoma completo com produtos para CRISPR totalmente personalizáveis.
Com mais de 350 anos de liderança técnica, os serviços e produtos do departamento de genômica avançada da Sigma-Aldrich® dispõem de conhecimento técnico que vai muito além da bancada, desde a descoberta até o impacto terapêutico.
O portfólio de genômica avançada da Sigma-Aldrich® oferece o conjunto mais moderno de ferramentas e serviços para engenharia genômica para potencializar a sua pesquisa. Se você quer inativar, ativar, silenciar ou superexpressar seus alvos, nosso conjunto abrangente de ferramentas e serviços para edição de genes por CRISPR elevarão sua pesquisa a outro patamar.
As melhores proteínas Cas9 da classe
O departamento de genômica avançada da Sigma-Aldrich® oferece diversas variantes de Cas9 (tipo selvagem, maior especificidade, nickase, fundida com GFP, cataliticamente inativa) e em vários formatos (proteína plasmidial, lentiviral, liofilizada). Escolha dentre uma variedade líder do setor de proteínas Cas9 para atender às suas necessidades específicas de pesquisa.
gRNA para CRISPR com garantia
Cada RNA-guia sintético único (sgRNA), crRNA e tracrRNA SygRNA® é sintetizado por meio do nosso processo patenteado e com reagentes feitos de materiais da mais alta qualidade disponíveis. A atividade de edição é garantida, independentemente de seu alvo, tipo celular ou aplicação e tem o respaldo da garantia mais abrangente do setor.
CRISPR de inibição e ativação (CRISPRi e CRISPRa)
Descubra ainda mais sobre redes biológicas complexas usando as bibliotecas de CRISPR de ativação e CRISPR de inibição do departamento de genômica avançada da Sigma-Aldrich® para experimentos de silenciamento e superexpressão de genes. Bibliotecas lentivirais de CRISPRi e SAM CRISPRa agrupadas estão disponíveis para pronta entrega ou personalizadas de acordo com as suas necessidades específicas.
Triagem por CRISPR com compatibilidade com 10x Genomics
O departamento de genômica avançada da Sigma-Aldrich® oferece os únicos agregados lentivirais certificados e compatíveis com 10x Genomics para triagem de uma única célula por CRISPR. Nossos vetores lentivirais otimizados e personalizados são totalmente compatíveis com a solução de crômio para expressão gênica de célula única v3 e v3.1 (Next GEM) utilizando tecnologia de código de barras específica.
Estamos aqui para ajudar
Se você precisa de ajuda para desenvolver seu experimento de CRISPR, requer assistência na resolução de problemas ou simplesmente quer entender melhor como pode aplicar os métodos de edição gênica em sua pesquisa, o departamento de genômica avançada da Sigma-Aldrich® está aqui para orientá-lo(a).
Está se perguntando se CRISPR é indicado para o seu projeto? Entre em contato com um especialista da Genômica avançada da Sigma-Aldrich®.
Products
Destaques
gene-editing-101-ebook.jpg
Livro Gene Editing 101 (Princípios básicos da edição gênica)
Um ebook gratuito, elaborado para ajudar você a entender, desenvolver e realizar experimentos com CRISPR. Baixe seu exemplar agora mesmo!