SHC016V
MISSION® pLKO.1-puro Non-Target shRNA Control Transduction Particles
Targets no known genes from any species
Sinônimo(s):
MISSION®, MISSION® Control Transduction Particles, negative control, negative shRNA control, non-target control, non-target shRNA, non-target shRNA control, shRNA control
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
concentração
≥1x106 VP/ml (via p24 assay)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
To see more application data, protocols, vector maps visit sigma.com/shrna.
Aplicação
Nota de análise
Informações legais
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)