Documentos Principais
CSTVRS
Sigma-Aldrich
shRNA MISSION®
Custom Lentiviral Particles
About This Item
Código UNSPSC:
41106609
Nível de qualidade
Formulário
liquid
técnica(s)
capture ELISA: 106 VP/mL using p24
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Descrição geral
A nossa oferta abrangente de produtos de shRNA consiste em mais de 150.000 construtos de shRNA pré-clonados direcionados a mais de 15.000 genes humanos e 15.000 genes de camundongo. A biblioteca está disponível em: conjuntos de famílias de genes: coleções de genes relacionadas a classes funcionais específicas, como quinases e canais iônicos; conjuntos de alvos gênicos, conjuntos de clones de shRNA direcionados ao seu gene favorito; e clones de shRNA individuais. As nossas plataformas de produção de shRNA e lentivírus se valem de laboratórios específicos, com recursos de robótica de última geração, sistemas de manuseio de líquidos e gestão de informações laboratoriais (LIMS) para fornecer qualidade e assistência superiores para as suas necessidades de pesquisa com RNAi.
Oferecemos soluções inovadoras para pesquisa acadêmica, pesquisa em biotecnologia e descoberta de fármacos. Nossos excelentes sistemas, equipamentos e funcionários oferecem as ferramentas da mais alta qualidade de que você precisa.
Clonagem personalizada - Agora com TurboGFP
Em certos casos, a seleção clássica de fármacos em linhagens celulares estáveis ou semiestáveis pode não ser possível ou desejada. Além disso, métodos ortogonais de seleção de puromicina podem ser necessários para expressar shRNAs múltiplos ou expressar shRNA concomitantemente à expressão de um transgene.
Agora oferecemos vetores que contêm tGFP para solucionar esses problemas. Esse vetor mantém todos os outros elementos do vetor pLKO.1, mas o gene de resistência à puromicina foi substituído por TurboGFP. Nossa equipe de bioprodução MISSION construirá o vetor personalizado com uma sequência de shRNA TRC ou sua sequência de shRNA favorita. Com o TurboGFP no vetor, as técnicas de FACS e microscopia de fluorescência possibilitam uma rápida estimativa da eficiência da transdução e uma seleção automatizada e rápida de populações de células que expressam o shRNA de forma estável. A seleção por GFP oferece um método ortogonal quando as células já expressarem a resistência à puromicina de forma estável. Além disso, também oferecemos pLKO.1-puro-CMV-tGFP. Com esse vetor, você pode escolher entre seleção por GFP e por puromicina, sempre com o vetor de expressão shRNA.
Para a seleção por uma segunda classe de antibióticos, oferecemos vetores que contêm o gene de resistência à neomicina. Esses dois vetores são pLKO.1-hPGK-Neo e pLKO.1-CMV-Neo. Integrantes estáveis de shRNA podem ser encontrados por meio de seleção em G418 (número do produto A1720). Como no caso da puromicina, é preciso gerar um perfil de citotoxicidade para sua linhagem celular específica. Para obter um exemplo, veja o protocolo da puromicina, mas usando G418 no lugar da puromicina. Como ponto de partida, 1 mg/ml de G418 foi usado para selecionar construtos de shRNA em células A549.
O serviço inclui clonagem, sequenciamento, preparação do DNA (500 ng) e preparação de lentivírus (200 μl a 1 × 106 PV/ml, título mínimo por teor de p24). As preparações de DNA e virais ficam disponíveis para remessa 4-6 semanas após o pedido ter sido feito. Para fazer o pedido, visite nossa página de compra de shRNA personalizado ou entre em contato com nosso representante de vendas.
Partículas lentivirais em grande escala e alto título
Temos uma plataforma de fabricação versátil para produção viral de alto rendimento ou em grande escala da maioria dos vetores lentivirais baseados no HIV-1. O formato padrão da coleção de shRNA TRC MISSION é 200 μl de 1 × 106 PV/ml (por teor de p24) (título mínimo). Qualquer clone, conjunto-alvo ou controle pode ser produzido em volumes maiores com a mesma especificação mínima de título ou títulos mais altos. Nossa opção mais alta de título é 109 PV/ml. Também acomodamos preparação viral em grande escala e com altos títulos usando os clones enviados por você (eles precisam ser compatíveis com nosso sistema). Nossos processos robustos e otimizados economizam tempo e reduzem a variabilidade nos experimentos de transdução. Para verificar os preços ou solicitar um orçamento para o seu projeto específico, use nosso formulário de submissão de pedido personalizado MISSION.
Outras notas
Para solicitar algum dos nossos serviços personalizados de shRNA, visite os serviços de shRNA personalizados, ou envie um e-mail para MISSIONRNAi@sial.com.
Para visualizar protocolos e dados de aplicação acesse o site sigma.com/shrna.
Informações legais
O uso deste produto está sujeito a um ou mais acordos de licença.
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TurboGFP is a trademark of Evrogen Co.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Constantinos Kolliopoulos et al.
Matrix biology : journal of the International Society for Matrix Biology, 80, 29-45 (2018-09-09)
The glycosaminoglycan hyaluronan has a crucial role in tissue organization and cell signaling. Hyaluronan accumulates in conjunction with rapid tissue remodeling during embryogenesis, as well as in inflammatory conditions and cancer. We report a negative correlation between the expression of
Min Ling et al.
Cell & bioscience, 7, 27-27 (2017-05-27)
Bone degenerative disorders like osteoporosis may be initiated by age-related shifts in anabolic and catabolic responses that control bone homeostasis. Although there are studies suggesting that metabolic changes occur with stem cell differentiation, the molecular mechanisms governing energy metabolism and
Ermira Pazolli et al.
Cancer research, 69(3), 1230-1239 (2009-01-22)
Alterations in the tissue microenvironment collaborate with cell autonomous genetic changes to contribute to neoplastic progression. The importance of the microenvironment in neoplastic progression is underscored by studies showing that fibroblasts isolated from a tumor stimulate the growth of preneoplastic
Artigos
MISSION shRNA reduce the expression of specific target genes by targeting the specific mRNA therefore reducing the corresponding protein expression.