CLS3875
Corning® 96 Well Half-Area Microplate
flat bottom, black polystyrene, Tissue Culture (TC)-treated surface, bag of 20, sterile, lid
Sinônimo(s):
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
black bottom
black polystyrene
flat bottom
round wells
esterilidade
sterile
Características
lid
skirt
embalagem
bag of 20
fabricante/nome comercial
Corning 3875
tamanho
96 wells
poço P
10.7 mm
volume do poço
190 μL
volume de trabalho do poço
25-125 μL
cor
black
adequação
suitable for tissue
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrição geral
Características e benefícios
- Corning® 96 Well Half-Area Microplate Flat bottoms with opaque walls enable minimal well-to-well crosstalk.
- 190 μL total volume and nonpyrogenic
- Reduced contamination aided by nonreversible lids with condensation rings
- Sterilized by gamma radiation
- Enables minimal background fluorescence and/or luminescence
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)