CLS3628
Corning® 96 Well Clear Polystyrene Microplate
flat bottom clear, Tissue Culture (TC)-treated surface, bag of 20, sterile, lid
Sinônimo(s):
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
flat bottom clear
flat bottom polystyrene
flat wells
esterilidade
sterile
Características
lid
skirt
embalagem
bag of 20
fabricante/nome comercial
Corning 3628
tamanho
96 wells
volume do poço
360 μL
volume de trabalho do poço
75-200 μL
cor
clear
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrição geral
Características e benefícios
- Corning® 96 well clear microplates support various application requirements.
- Tissue culture-treated (TC-treated) polystyrene surface is used for the attachment and growth of anchorage-dependent cells.
- The flat bottom is usually the best choice for detection.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)