Key Documents
CLS3596
Microplacas tratadas com TC de 96 poços Corning®
size 96 wells, polystyrene, flat bottom, case of 50 (individually wrapped), sterile, lid
Sinônimo(s):
96 well, cell culture plate, multi well plates, multiple well plates, not treated, tissue culture plates
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
eCl@ss:
32190102
NACRES:
NB.13
Materiais
clear bottom
flat bottom
polystyrene
round clear wells
esterilidade
sterile; γ-irradiated by SER-TAIN process
sterile
Características
lid
skirt
embalagem
case of 50 (individually wrapped)
fabricante/nome comercial
Corning 3596
tamanho
96 wells
diâmetro do poço
6.4 mm
volume do poço
360 μL
volume de trabalho do poço
75-200 μL
cor
clear
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrição geral
Anéis na tampa impedem a contaminação cruzada. Todas as placas têm uma base do mesmo tamanho e uma esfera saliente para ajudar a empilhá-las. Caracteres alfanuméricos possibilitam a identificação de poços. Feitas de poliestireno, salvo indicação em contrário.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
SER-TAIN is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC