Documentos Principais
CLS3603
Microplaca em poliestireno preta de 96 poços da Corning®
flat bottom clear, black polystyrene plate (Ideal for fluorescent assays), Tissue Culture (TC)-treated surface, pkg of (individually wrapped), sterile, lid
Sinônimo(s):
Microplacas de 96 poços, Placas de 96 poços, Placas de microtítulo de 96 poços, Placas multipoços de 96 poços
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Materiais
black polystyrene plate (Ideal for fluorescent assays)
flat bottom clear
polystyrene
round clear wells
esterilidade
sterile
Características
lid
skirt
plate format: 96 well standard
embalagem
case of 48
pkg of (individually wrapped)
fabricante/nome comercial
Corning 3603
tamanho
96 wells
área da superfície
0.32 cm2 , cell growth area
cell growth area
cell growth area
volume do poço
360 μL
volume de trabalho do poço
75-200 μL
cor
black
adequação
suitable for (fluorescent/luminescent assays)
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrição geral
  • Os fundos são 60% mais finos que as placas de polistireno convencionais, o que resulta em menor fluorescência de interferência e permite leituras até 340 nm
  • Paredes opacas para impedir diafonia entre os poços
  • O fundo de poço plano e transparente permite visualização microscópica direta
  • Pode ser usado para instrumentos de leitura pela parte superior ou inferior
  • Fundos planos com volume total de 360 μl
  • Volumes de trabalho recomendados de 75 a 200 μl
  • Tampas não reversíveis com anéis de condensação para reduzir a contaminação
  • Esterilização por radiação gama e certificação de apirogenicidade
  • Embalados individualmente
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Rajesh Bhardwaj et al.
Science advances, 6(48) (2020-11-29)
Epithelial calcium channel TRPV6 plays vital roles in calcium homeostasis, and its dysregulation is implicated in multifactorial diseases, including cancers. Here, we study the molecular mechanism of selective nanomolar-affinity TRPV6 inhibition by (4-phenylcyclohexyl)piperazine derivatives (PCHPDs). We use x-ray crystallography and
Junmei Wan et al.
Scientific reports, 9(1), 15815-15815 (2019-11-05)
Cytochrome c (Cytc) is a multifunctional protein, acting as an electron carrier in the electron transport chain (ETC), where it shuttles electrons from bc1 complex to cytochrome c oxidase (COX), and as a trigger of type II apoptosis when released
Najoua Elhidar et al.
Journal of microbiological methods, 181, 106128-106128 (2020-12-22)
The NorA efflux pump is one of the most studied efflux systems in Staphylococcus aureus and confers multidrug resistance to a variety of dyes and antimicrobial compounds. Hence, inhibition of the NorA efflux pump might be a viable option for