CLS3360
Corning® 96 Well Clear Polystyrene Microplate
round bottom clear, Tissue Culture (TC)-treated surface, ampule of 25, sterile, lid: no
Sinônimo(s):
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
round bottom clear
round bottom polystyrene
round wells
esterilidade
sterile
Características
lid: no
skirt
embalagem
ampule of 25
fabricante/nome comercial
Corning 3360
tamanho
96 wells
volume do poço
330 μL
volume de trabalho do poço
75-200 μL
cor
clear
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrição geral
- Corning® 96 Well Clear Polystyrene Microplate matrix active group, Round bottom wells with lid has 330 μL total volume.
- Treated for optimal cell attachment.
- Non-pyrogenic and sterilized by gamma radiation.
- Alphanumeric codes for good identification.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)