Documentos Principais
M3562
Greiner CELLSTAR® 96 well plates
size 96 wells, round bottom clear wells, lid, case of 60
Sinônimo(s):
96 multiwell plates, 96 well culture plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.22
Materiais
clear polystyrene
round bottom clear wells
esterilidade
sterile
Características
lid
embalagem
case of 60
fabricante/nome comercial
Greiner 650185
volume máximo
323 μL
tamanho
96 wells
volume de trabalho
280 μL
Descrição geral
CELLSTAR® 96W Microplate, well working volume 40-280 μL; maximum volume 323 μL. Growth surface per well 0.35 cm(2).
Tissue culture treated for optimal cell attachment. Non-pyrogenic by LAL method to <0.06 EU/mL.
Outras notas
96 well microplate, with lid, solid round (U) bottom well design, alphanumeric well coding, length: 127.76+/- 0.15 mm width: 85.48 +/- 0.15 mm curvature: approx. 300 μm.
Adequação
Suitable for use with live cells. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Informações legais
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)