Documentos Principais
M3687
Greiner CELLSTAR® 96 well plates
size 96 wells, flat bottom clear polystyrene wells, lid, case of 60 ea
Sinônimo(s):
96 multiwell plates, 96 well culture plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.22
Materiais
clear polystyrene
flat bottom clear polystyrene wells
esterilidade
sterile
Características
lid
skirt (F-bottom)
embalagem
case of 60 ea
fabricante/nome comercial
Greiner 655185
volume máximo
392 μL
tamanho
96 wells
volume de trabalho
340 μL
tipo de ligação
low binding surface
Categorias relacionadas
Descrição geral
CELLSTAR® 96W Microplate, well working volume 25-340 μL; total well volume 392 μL; growth area 0.34 cm(2).
Tissue culture treated for optimal cell attachment. Non-pyrogenic by LAL method to <0.06 EU/mL.
Outras notas
96 well flat (F) solid bottom; hydrophobic binding microplate, chimney well, lid with condensation rings, alphanumeric well coding, length: 127.76 mm; width: 85.48 mm; curvature approx. 200 um.
Adequação
Suitable for cell work. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Informações legais
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)