M3812
Greiner UV-Star® 96 well plates
flat bottom clear cyclic olefin copolymer (COC) wells (cycloolefine)
Sinônimo(s):
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
cyclic olefin copolymer (COC)
cyclic olefin copolymer (COC)
flat bottom clear cyclic olefin copolymer (COC) wells (cycloolefine)
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
skirt (F-bottom)
embalagem
case of 40 ea (internal packs of 10)
fabricante/nome comercial
Greiner 655801
tamanho
96 wells
volume de trabalho
340 μL
tipo de ligação
non-treated surface
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Ultraviolet transparent multiwell plates from Greiner
- Highly recommended for measurements of DNA and protein concentrations at 260 nm or 280 nm, respectively
- No need for expensive and fragile quartz glass plates
- UV transparent to 200 nm
- Packs of 10
- 40/case (4 x 10 packs)
Compatible with Molecular Devices SPECTRAmax 190 and 250 plate readers.
Outras notas
Adequação
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
HDM-PAMPA with the MultiScreen Permeability Filter Plate