CLS3679
Corning® UV-Transparent Microplates
half area, flat bottom clear, pkg of 25 per bag, non-sterile, lid: no
Sinônimo(s):
96 multiwell plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate, EIA/RIA plate, immunoassay plate
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear polystyrene plate
flat bottom clear
round clear wells
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
skirt
half area
embalagem
pkg of 25 per bag
fabricante/nome comercial
Corning 3679
tamanho
96 wells
volume do poço
205 μL
volume de trabalho do poço
25-125 μL
cor
clear
adequação
suitable for (cell cuture)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Corning® UV-Transparent Microplates are ideal for determining protein and/or nucleic acid concentrations.
- Half Area microplate with UV-transparent well bottom.
- Free of DNase- and RNase.
- Acrylic base for greater strength and maximum leak resistance.
- Well volume of 205 μL; working volumes of 25 to 100 μL.
- 1cm pathlength corresponds to 175 μL volume.
- Lids are available separately.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)