Documentos Principais
M0812
Sigma-Aldrich
Greiner CELLSTAR® 96 well plates
flat bottom clear wells
Sinônimo(s):
96 multiwell plates, 96 well culture plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.22
Materiais
flat bottom clear wells
esterilidade
sterile
Características
lid
embalagem
case of 100
fabricante/nome comercial
Greiner 655180
tamanho
96 wells
volume do poço
392 μL
volume de trabalho do poço
25-340 μL
Categorias relacionadas
Descrição geral
CELLSTAR® 96W Microplate, well working volume 25-340 μL; total well volume 392 μL; growth area 0.34 cm(2).
Tissue culture treated for optimal cell attachment. Non-pyrogenic by LAL method to <0.06 EU/mL.
Outras notas
96 well flat (F) solid bottom; cell binding microplate, chimney well, lid with condensation rings, alphanumeric well coding, length: 127.76 mm; width: 85.48 mm; curvature approx. 200 um.
Adequação
Suitable for use with live cells. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Informações legais
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)