Documentos Principais
M8687
Sigma-Aldrich
Greiner CELLSTAR® multiwell culture plates
12 wells (TC treated with lid), flat bottom, pack of 100 ea sterile, individually wrapped
Sinônimo(s):
culture dishes, culture plates, multi dishes, Greiner CELLSTAR® multiwell culture plates
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.22
Materiais
flat bottom
flat bottom wells
polystyrene
esterilidade
sterile
Características
lid
embalagem
pack of 100 ea sterile, individually wrapped
fabricante/nome comercial
Greiner 665180
área da superfície de base × volume de trabalho
3.9 cm2 × 2-4 mL
tamanho
12 wells
cor
clear
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Categorias relacionadas
Aplicação
Greiner CELLSTAR® multiwell culture plates have been used to culture the cells for quantitative polymerase chain reaction (qPCR) and western blotting. It has also been used to perform infectious viral load assessment by plaque assay.
Informações legais
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)