P6987
Greiner CELLSTAR® dish
diam. × H 35 mm × 10 mm, vented
Sinônimo(s):
cell culture dish, cell culture plate, cell culture plates, Greiner CELLSTAR® cell culture dishes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
circles
polystyrene
esterilidade
sterile
Características
lid
embalagem
case of 740 ea (Internal packs of 10)
fabricante/nome comercial
Greiner 627160
diâmetro × A
35 mm × 10 mm
capacidade da placa
10 mL
diâmetro da placa
35 mm
área da superfície
8.7 cm2
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Greiner CELLSTAR™ dishes are manufactured from highly transparent crystal clear polystyrene for optimal microscopic examinations.
- Surface treated for optimal cell attachment and maximum cell proliferation.
- Vented - to facilitate optimal gas exchange.
- Dishes are stackable and provide a convenient space-saving option.
- Free from detectable RNA, DNA, endotoxins, and human DNA.
- Pyrogen-free and non-cytotoxic.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)