P5112
Greiner dishes
petri dish, 35 x 10 mm, triple vented
Sinônimo(s):
cell culture dishes, culture dishes, petri dishes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polystyrene
round
esterilidade
sterile
Características
lid
embalagem
case of 740 ea (74 x packs 10)
fabricante/nome comercial
Greiner 627161
capacidade
10 mL
diâmetro × A
35 mm × 10 mm
área da superfície
8.7 cm2
volume de trabalho
5 mL
adequação
suitable for (bacteriological applications)
tipo de ligação
non-treated surface
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Greiner dishes are made from high-quality clear polystyrene.
- Dishes afford distortion-free optical surfaces for easy microscope viewing and are suitable for all bacteriological uses.
- Manufactured under controlled low bioburden conditions ensuring all general bacteriological standards and requirements are met.
- Vented design enables easy gas exchange.
- Stackable dishes offer a convenient space-saving option.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)