Documentos Principais
CLS430641U
Frasco para cultura celular de 75 cm² em forma de U Corning®, pescoço inclinado
vent cap, sterile, tissue culture treated
Sinônimo(s):
cell culture flasks, tissue culture flasks
About This Item
Código UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.13
Materiais
U-bottom flask
canted neck neck
cap (Vented)
polystyrene
vent cap
esterilidade
sterile
Características
cap
tissue culture treated
embalagem
pkg of 100 ea
fabricante/nome comercial
Corning 430641U
capacidade
45 mL
área da superfície do frasco
(75 cm2)
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrição geral
O frasco T-75 aprimorado da Corning apresenta um design em forma de U, que melhora a usabilidade e mantém o mesmo ambiente para o crescimento celular que os designs anteriores.
Aplicação
O frasco de cultura de células em forma de U de 75 cm² da Corning®, com gargalo inclinado, tem sido usado em experimentos de cultura de tecidos para passagem de rotina ou ensaios a jusante e em experimentos de cultura e seleção de células.
Características e benefícios
  • Frascos em forma de U têm menos cantos, conferindo uma raspagem de células fácil
  • Os ombros arredondados dos frascos melhoram a aderência e o acesso ao remover ou apertar a tampa
  • Fabricação conforme BPF atuais
  • Área de crescimento celular otimizada
  • Design para empilhamento estável
  • Superfície de visualização grande e transparente
  • Altos padrões de qualidade (100% testados contra vazamento)
  • Apirogênicos (<0,1 UE/ml)
  • Em conformidade quanto a EEB/EET
  • Pescoço inclinado para escoamento mais fácil e amplo acesso por pipetas
  • Superfície tratada para adesão ideal de células
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.