CLS430825
Frascos de cultura celular Corning®
surface area 150 cm2, canted neck, cap (vented)
Sinônimo(s):
culture flask, flask cell culture, tissue culture flask
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
canted neck
cap (vented)
flask (U-Shaped Canted neck)
polystyrene
rectangular bottom flask
vent cap
esterilidade
sterile
Características
cap
graduations
embalagem
case of 50
fabricante/nome comercial
Corning 430825
volume máximo
210 mL
área da superfície
150 cm2
volume de trabalho
30-45 mL
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrição geral
- Fabricado a partir de poliestireno virgem opticamente transparente
- Tratado para adesão ideal de células
- Impresso com números de lote para facilitar a rastreabilidade
- testado 100% quanto à integridade
- Esterilização por radiação gama e certificação de apirogenicidade
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Corning® U-shaped 150 and 175 cm2 Flasks Demonstrate Same Cell Growth as Traditional Rectangular Design
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS430825-20EA | |
CLS430825-50EA | 4061831710137 |
CLS430825-5EA | 4061831698701 |