CLS430639
Frascos de cultura celular Corning®
surface area 25 cm2, canted neck, cap (vented)
Sinônimo(s):
culture flask, flask cell culture, tissue culture flask
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
canted neck
cap (vented)
polystyrene
rectangular bottom flask
rectangular flask
vent cap
esterilidade
sterile
Características
cap
graduations
embalagem
case of 200
fabricante/nome comercial
Corning 430639
volume máximo
60 mL
área da superfície
25 cm2
volume de trabalho
5-7.5 mL
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrição geral
- Fabricado a partir de poliestireno virgem opticamente transparente
- Tratado para adesão ideal de células
- Impresso com números de lote para facilitar a rastreabilidade
- testado 100% quanto à integridade
- Esterilização por radiação gama e certificação de apirogenicidade
Características e benefícios
- The neck style is canted, and the cap style is vented.
- 25cm² available growth area
- Contains a ramp from the bottom to the canted neck for easier pouring and pipet access.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)