Key Documents
CLS430168
Frascos de cultura celular Corning®
surface area 25 cm2, canted neck, cap (plug seal)
Sinônimo(s):
culture flask, flask cell culture, tissue culture flask
About This Item
Código UNSPSC:
41122104
eCl@ss:
32040501
NACRES:
NA.75
Materiais
canted neck
cap (plug seal)
plug-seal screw-cap
polystyrene
rectangular bottom flask
rectangular flask
esterilidade
sterile
Características
cap
graduations
embalagem
case of 500
fabricante/nome comercial
Corning 430168
volume máximo
10 mL
área da superfície
25 cm2
volume de trabalho
5-7.5 mL
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrição geral
Disponível em diversos tamanhos, designs e estilos de tampa para atender às suas necessidades.
  • Fabricado a partir de poliestireno virgem opticamente transparente
  • Tratado para adesão ideal de células
  • Impresso com números de lote para facilitar a rastreabilidade
  • testado 100% quanto à integridade
  • Esterilização por radiação gama e certificação de apirogenicidade
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.