CLS430372
Frascos de cultura celular Corning®
surface area 25 cm2, angled neck, cap (phenolic-style)
Sinônimo(s):
culture flask, flask cell culture, tissue culture flask
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
angled neck
cap (phenolic-style)
phenolic cap
polystyrene
rectangular bottom flask
rectangular flask
esterilidade
sterile
Características
cap
graduations
embalagem
case of 500
fabricante/nome comercial
Corning 430372
volume máximo
10 mL
área da superfície
25 cm2
volume de trabalho
5-7.5 mL
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrição geral
- Fabricado a partir de poliestireno virgem opticamente transparente
- Tratado para adesão ideal de células
- Impresso com números de lote para facilitar a rastreabilidade
- testado 100% quanto à integridade
- Esterilização por radiação gama e certificação de apirogenicidade
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS430372-500EA | 4061833879702 |
CLS430372-100EA | 4061833875827 |
CLS430372-5EA |