Documentos Principais
CLS431306
Frascos de cultura celular Corning®
surface area 175 cm2, rectangular flask (with bar code), cap (vented), bar coded
Sinônimo(s):
culture flask, flask cell culture, tissue culture flask
About This Item
Código UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.13
Materiais
angled neck
cap (vented)
polystyrene
rectangular bottom flask
rectangular flask (with bar code)
vent cap
esterilidade
sterile
Características
cap
graduations
embalagem
case of 84
fabricante/nome comercial
Corning 431306
volume máximo
250 mL
área da superfície
175 cm2
volume de trabalho
35-52.5 mL
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrição geral
Disponível em diversos tamanhos, designs e estilos de tampa para atender às suas necessidades.
  • Fabricado a partir de poliestireno virgem opticamente transparente
  • Tratado para adesão ideal de células
  • Impresso com números de lote para facilitar a rastreabilidade
  • testado 100% quanto à integridade
  • Esterilização por radiação gama e certificação de apirogenicidade
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)