CLS431081
Frascos de cultura celular Corning®
surface area 225 cm2, angled neck, cap (plug seal)
Sinônimo(s):
culture flask, flask cell culture, tissue culture flask
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
angled neck
cap (plug seal)
plug-seal screw-cap
polystyrene
rectangular bottom flask
rectangular flask
esterilidade
sterile
Características
cap
graduations
embalagem
case of 25
fabricante/nome comercial
Corning 431081
volume máximo
370 mL
área da superfície
225 cm2
volume de trabalho
45-67.5 mL
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrição geral
- Fabricado a partir de poliestireno virgem opticamente transparente
- Tratado para adesão ideal de células
- Impresso com números de lote para facilitar a rastreabilidade
- testado 100% quanto à integridade
- Esterilização por radiação gama e certificação de apirogenicidade
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS431081-25EA | 4061833885093 |