Documentos
CLS430641
Sigma-Aldrich
Frascos de cultura celular Corning®
surface area 75 cm2, canted neck, cap (vented)
Sinônimo(s):
culture flask, flask cell culture, tissue culture flask
About This Item
Código UNSPSC:
41122104
eCl@ss:
32040501
Materiais
canted neck
cap (vented)
polystyrene
rectangular flask
esterilidade
sterile
Características
graduations
embalagem
case of 100
fabricante/nome comercial
Corning 430641
volume máximo
60 mL
área da superfície
75 cm2
volume de trabalho
15-22.5 mL
Descrição geral
Disponível em diversos tamanhos, designs e estilos de tampa para atender às suas necessidades.
  • Fabricado a partir de poliestireno virgem opticamente transparente
  • Tratado para adesão ideal de células
  • Impresso com números de lote para facilitar a rastreabilidade
  • testado 100% quanto à integridade
  • Esterilização por radiação gama e certificação de apirogenicidade
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.