Documentos Principais
CLS431466
Corning® flask, canted neck, 175 cm, vented
Sinônimo(s):
cell culture flasks, tissue culture flasks
About This Item
Código UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.13
Materiais
U-bottom flask
canted neck
high-density polyethylene cap
polystyrene
vent cap
esterilidade
sterile; γ-irradiated
Características
cap
closure type Vented cap
embalagem
pack of 5
case of 50
fabricante/nome comercial
Corning 431466
disponibilidade
available only in South Korea
capacidade
250 mL
área da superfície
175 cm2
volume de trabalho
35-52.5 mL
tipo de ligação
non-treated surface
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)