P7306
Polyethylene glycol/ dimethyl sulfoxide solution
Hybri-Max™, average mol wt 1,450, 50 % (w/v), 0.2 μm filtered, BioReagent, suitable for hybridoma
Sinônimo(s):
PEG/DMSO Solution, Polyethylene Glycol Solution, Solution of PEG and DMSO
About This Item
Produtos recomendados
grau
Hybri-Max™
Nível de qualidade
esterilidade
0.2 μm filtered
linha de produto
BioReagent
forma
solution
peso molecular
average mol wt 1,450
concentração
50 % (w/v)
técnica(s)
cell culture | hybridoma: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
chave InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Recommended for use in a normal fusion protocol requiring 50% PEG and 10% DMSO.
Embalagem
Outras notas
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1