H0262
HAT Media Supplement (50×) Hybri-Max™
lyophilized powder, suitable for hybridoma, BioXtra
Sinônimo(s):
HAT Supplement, Hypoxanthine-Aminopterin-Thymidin (HAT) media supplement
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
HAT Media Supplement (50×) Hybri-Max™, γ-irradiated, lyophilized powder, BioXtra, suitable for hybridoma
Nível de qualidade
esterilidade
γ-irradiated
linha de produto
BioXtra
Formulário
lyophilized powder
técnica(s)
cell culture | hybridoma: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
- in the selection and validation of hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase (HPRT)-deficient clones
- in the generation of mAbs (monoclonal antibodies)
- in the luciferase-based bioassay (LUC) assay
Reconstituição
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?