P2870
Pristane
synthetic, ≥98% (GC)
Sinônimo(s):
Norphytane, 2,6,10,14-Tetramethylpentadecane
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (GC)
Formulário
liquid
peso molecular
268.5
condição de armazenamento
(tightly closed)
cor
colorless
índice de refração
n20/D 1.438 (lit.)
p.e.
68 °C/0.001 mmHg (lit.)
solubilidade
hexane: miscible 10 % (v/v)
densidade
0.783 g/mL at 20 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C19H40/c1-16(2)10-7-12-18(5)14-9-15-19(6)13-8-11-17(3)4/h16-19H,7-15H2,1-6H3
chave InChI
XOJVVFBFDXDTEG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
It is commonly used for priming animals, leading to granulomatous inflammation and disruption of local lymphatic drainage, resulting in increased ascitic yields. It has been used to induce systemic lupus in mice
Características e benefícios
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?