P6617
Pristanic acid
≥97% (GC), ethanol solution
Sinônimo(s):
2,6,10,14-Tetramethylpentadecanoic acid
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Pristanic acid solution, mixture of isomers, ethanol solution, ≥97% (GC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (GC)
Formulário
ethanol solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C(O)=O
InChI
1S/C19H38O2/c1-15(2)9-6-10-16(3)11-7-12-17(4)13-8-14-18(5)19(20)21/h15-18H,6-14H2,1-5H3,(H,20,21)
chave InChI
PAHGJZDQXIOYTH-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
13 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?