E4637
Elaidic acid
≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
Oleic acid, trans-9-Octadecenoic acid, trans-Oleic acid
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
semisynthetic
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
powder
p.e.
288 °C/100 mmHg (lit.)
pf
42-44 °C (lit.)
grupo funcional
oleic acid
tipo de lipídio
unsaturated FAs
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9+
chave InChI
ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
Informações sobre genes
human ... SOAT1(6646) , SOAT2(8435)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
HPLC Analysis of Free Fatty Acids on SUPELCOSIL™ LC-8