V0384
cis-Vaccenic acid
≥97% (capillary GC), oil
Sinônimo(s):
cis-11-Octadecenoic acid
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Macadamia integrifolia oil
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (capillary GC)
forma
oil
Impurezas
<0.5% Trans-11 isomer
índice de refração
n20/D 1.459 (lit.)
pb
150 °C/0.03 mmHg (lit.)
pf
14-15 °C (lit.)
densidade
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
tipo de lipídio
unsaturated FAs
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h7-8H,2-6,9-17H2,1H3,(H,19,20)/b8-7-
chave InChI
UWHZIFQPPBDJPM-FPLPWBNLSA-N
Aplicação
- Enhancing durability and sustainable preservation of Egyptian stone monuments using metabolites produced by Streptomyces exfoliatus.: This research investigates the use of microbial metabolites, including cis-Vaccenic acid, to enhance the preservation of historical monuments (Abd-Elhalim et al., 2023). (Abd-Elhalim et al., 2023).
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter