M3525
Myristoleic acid
≥99% (capillary GC)
Sinônimo(s):
cis-9-Tetradecenoic acid
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
plant
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (capillary GC)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.4562 (lit.)
p.e.
144 °C/0.6 mmHg (lit.)
pf
−4.5-−4 °C (lit.)
densidade
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
tipo de lipídio
unsaturated FAs
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C14H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h5-6H,2-4,7-13H2,1H3,(H,15,16)/b6-5-
chave InChI
YWWVWXASSLXJHU-WAYWQWQTSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
143.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
62 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?