P6125
Pentadecanoic acid
~99% (capillary GC)
Sinônimo(s):
C15:0, NSC 28486, Pentadecylic acid
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Ensaio
~99% (capillary GC)
forma
powder or flakes
pb
257 °C/100 mmHg (lit.)
pf
51-53 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
tipo de lipídio
saturated FAs
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C15H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17/h2-14H2,1H3,(H,16,17)
chave InChI
WQEPLUUGTLDZJY-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup